Merck
472832
Sigma-Aldrich
3,6-二-O-(叔丁基二甲基甲硅烷基)-D-葡萄烯糖
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H38O4Si2
分子量:
374.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −44°, c = 0.9 in chloroform
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1O
應用
可用于寡糖的液相和固相合成的重要结构单元。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)