Merck
472778
Sigma-Aldrich
3,4-二-O-乙酰基-6-O-(-叔丁甲基甲硅烷)-D-葡萄醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H28O6Si
分子量:
344.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
96%
化驗
96%
光學活性
[α]20/D −7°, c = 1.4 in chloroform
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)O[C@H]([C@H](O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C16H30O8Si/c1-10(18)23-14(12(20)8-17)15(24-11(2)19)13(21)9-22-25(6,7)16(3,4)5/h8,12-15,20-21H,9H2,1-7H3/t12-,13+,14+,15+/m0/s1
InChI 密鑰
DGPMSALVNCCUAW-GBJTYRQASA-N
應用
可同时用于寡糖的溶液相和固相合成的重要结构单元。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)