Merck
471992
Sigma-Aldrich
1-(苄氧甲基)三(乙二醇)
98%
别名:
1-[2-(2-羟乙氧基)乙氧基]-3-苄氧基-2-丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2(OCH2CH2)2OH
分子量:
270.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.513 (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCOCCOCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22O5/c15-6-7-17-8-9-18-11-14(16)12-19-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14-16H,6-12H2
InChI 密鑰
NBHGNLCQKXLUAJ-UHFFFAOYSA-N
應用
用于制备 388424 和其他冠醚的原料。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 52, 2057-2057 (1987)