Merck
471895
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-氨丙基)膦酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(NH2)P(O)(OH)2
CAS号:
分子量:
139.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
价格与库存信息目前不能提供
方案
98%
旋光性
[α]20/D +16.5°, c = 2 in 1 M NaOH
mp
265-269 °C (lit.)
SMILES字符串
CC[C@@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c1-2-3(4)8(5,6)7/h3H,2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
DELJNDWGTWHHFA-VKHMYHEASA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)