Merck
471852
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-氨基己基)膦酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH(NH2)P(O)(OH)2
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +25°, c = 5 in 1 M NaOH
mp
270-276 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC[C@@H](N)P(O)(O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)