Merck
470724
Sigma-Aldrich
丙醇锑(III)
98%
别名:
Antimony tripropoxide, Tripropoxyantimony, Tripropoxystibine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sb(OC3H7)3
CAS号:
分子量:
299.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
liquid
反应适用性
core: antimony
reagent type: catalyst
沸点
83-85 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCO[Sb](OCCC)OCCC
InChI
1S/3C3H7O.Sb/c3*1-2-3-4;/h3*2-3H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI key
CQOXUSHAXLMSEN-UHFFFAOYSA-N
应用
用于电导率和形态学研究的无定形锑酸薄膜及粉末的前体。
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
190.4 °F - closed cup
闪点(°C)
88 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)