Merck
469343
Sigma-Aldrich
4′-(三氟甲基)苯丙酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4COC2H5
CAS号:
分子量:
202.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
bp
216 °C (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-3-5-8(6-4-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
QFKOWENRSZZLPK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup