Merck
468142
Sigma-Aldrich
异氰酸4,4′-亚甲基二(2-氯苯酯)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2[C6H3(Cl)NCO]2
CAS号:
分子量:
319.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1cc(Cc2ccc(N=C=O)c(Cl)c2)ccc1N=C=O
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)