Merck
467960
Sigma-Aldrich
3-甲基肉桂酸,主要为反式
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
162.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cccc(\C=C\C(O)=O)c1
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)