Merck
462470
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-氨基-γ-丁内酯 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NO2 · HCl
分子量:
137.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]23/D +28°, c = 1 in H2O
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
220-224 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.N[C@@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1
InChI 密鑰
XBKCXPRYTLOQKS-AENDTGMFSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)