Merck
462462
Sigma-Aldrich
4-[2-[5-[4-(二乙氨基)苯基]-4,5-二氢-1-苯基-1H-吡唑-3-基]乙烯基]-N,N-二乙苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H38N4
CAS号:
分子量:
466.66
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
solid
mp
128-131 °C (lit.)
λmax
381 nm
SMILES字符串
CCN(CC)c1ccc(\C=C/C2=NN(C(C2)c3ccc(cc3)N(CC)CC)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C31H38N4/c1-5-33(6-2)28-20-15-25(16-21-28)14-19-27-24-31(35(32-27)30-12-10-9-11-13-30)26-17-22-29(23-18-26)34(7-3)8-4/h9-23,31H,5-8,24H2,1-4H3/b19-14+
InChI key
BZKRKPGZABEOSM-XMHGGMMESA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)