Merck
462349
Sigma-Aldrich
聚(1-癸烯)
viscosity 50 cSt (40 °C)(lit.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
折射率
n20/D 1.462
黏度
50 cSt(40 °C)(lit.)
bp
>316 °C (lit.)
密度
0.833 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI 密鑰
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚(1-癸烯)属于聚烯烃类。它是热塑性的。
應用
聚(1-癸烯)可用于估计棕榈油甲基酯的倾点(PP)性能。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
Polymers: a property database. (2008)
The effect of polymers and surfactants on the pour point of palm oil methyl esters.
Sern C H, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(4), 440-444 (2007)