Merck
462071
Sigma-Aldrich
聚(六亚甲基苯乙炔),直链和环形式的混合物
average Mw ~100,000
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2(CH2)4CH2CH=CH]n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
熔融指数
10 g/10 min (190°C/2.16kg)
分子量
average Mw ~100,000
组成
cis, 20%
trans, 80%
cyclic material, 25%
固有粘度
120 mL/g(lit.)
转变温度
Tg −65 °C
Tm 58 °C (DSC, peak)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C=CCCCCC#C
应用
用于 EPDM 和丁腈橡胶的增容剂。改进了橡胶化合物的加工工艺。
特点和优势
熔体粘度相对较低,可发生硫化反应。晶化度为约27%
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)