Merck
462055
Sigma-Aldrich
2-丙烯酸-3-[2,2-二甲基-1-氧代-3-[(1-氧代-2-丙烯基)氧]丙氧基]-2,2-二甲基丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCO2CH2C(CH3)2CO2CH2C(CH3)2CH2O2CCH=CH2
CAS号:
分子量:
312.36
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
包含
300 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
沸点
198 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C(C)(C)COC(=O)C=C
其他说明
含有新戊二醇二丙烯酸酯、2,2-二甲基-3-羟基丙酸、新戊二醇、丙烯酸的混合酯
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)