About This Item
线性分子式:
2-[[C6H5CH(CH3)]2NCO]C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
373.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
98%
旋光性
[α]22/D −153°, c = 1 in chloroform
mp
100-110 °C (lit.)
SMILES字符串
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C24H23NO3/c1-17(19-11-5-3-6-12-19)25(18(2)20-13-7-4-8-14-20)23(26)21-15-9-10-16-22(21)24(27)28/h3-18H,1-2H3,(H,27,28)/t17-,18-/m0/s1
InChI key
NCYIVOVUPRJYNJ-ROUUACIJSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3