Merck
46083
Sigma-Aldrich
乙二胺四丙酸
≥97.0% (calc. based on dry substance)
别名:
3,3′,3″,3″′-(亚乙基二次氮基)四丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H24N2O8
CAS号:
分子量:
348.35
Beilstein:
1716926
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (calc. based on dry substance)
形狀
solid
雜質
5-10% water
mp
178-181 °C (dec.)
SMILES 字串
OC(=O)CCN(CCN(CCC(O)=O)CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O8/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI 密鑰
KWYJDIUEHHCHCZ-UHFFFAOYSA-N
其他說明
络合剂;与铜(II)络合的稳定常数(约 18)比其他阳离子大得多
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
L.H.J. Lajunen et al
Acta Chemica Scandinavica, 43, 2-2 (1989)