Merck
460737
Sigma-Aldrich
3,6-二(2-甲基-2-吗啉丙酰基)-9-辛基咔唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H51N3O4
分子量:
589.81
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
116-120 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCn1c2ccc(cc2c3cc(ccc13)C(=O)C(C)(C)N4CCOCC4)C(=O)C(C)(C)N5CCOCC5
应用
光引发剂
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)