Merck
460605
Sigma-Aldrich
溴化亚铟
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
别名:
Indium(1+) bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
InBr
CAS号:
分子量:
194.72
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
anhydrous
质量水平
方案
99.998% trace metals basis
表单
beads
反应适用性
reagent type: catalyst
core: indium
粒径
−10 mesh
沸点
656 °C (lit.)
mp
220 °C (lit.)
密度
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Br[InH2]
InChI
1S/BrH.In.2H/h1H;;;/q;+1;;/p-1
InChI key
GMVXLLMXELBKRR-UHFFFAOYSA-M
应用
用于形成二聚邻亚苯基铟溴化物-四(四氢呋喃)加合物,这是一种多官能的路易斯酸碱加合物。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Gabbai, F.P. et al.
Organometallics, 15, 4119-4119 (1996)