Merck
460567
Sigma-Aldrich
碘化锑(III)
anhydrous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
别名:
三碘化锑
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SbI3
CAS号:
分子量:
502.47
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
liquid
粒徑
−10 mesh
bp
401 °C (lit.)
mp
170 °C (lit.)
密度
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves