Merck
459291
Sigma-Aldrich
Fmoc-Nle-OH
97%
别名:
(S)-2-(9H-芴甲氧羰基氨基)己酸, (S)-2-(Fmoc-氨基)己酸, N-Fmoc-L-正亮氨酸, Fmoc-L-正亮氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H23NO4
CAS号:
分子量:
353.41
Beilstein:
5305164
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −18.5°, c = 1 in DMF
mp
141-144 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過