Merck
459267
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-反-1,2-环戊二醇
98%
别名:
(1S)-反-1,2-环戊二醇, (1S,2S)-反-1,2-环戊二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H8(OH)2
CAS号:
分子量:
102.13
Beilstein:
2496900
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
98%
旋光性
[α]20/D +21.0°, c = 1 in chloroform
光学纯度
ee: 97% (GLC)
沸点
136 °C/21.5 mmHg (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
SMILES字符串
O[C@H]1CCC[C@@H]1O
应用
C2 对称手性二醇,具有多种用途如手性助剂、 结构单元和手性配体。
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ho, O.C. et al.
Organometallics, 14, 2855-2855 (1995)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)