Merck
458554
Sigma-Aldrich
(3S-顺式)-(+)-2,3-二氢-3-异丙基-7a-甲基吡咯并[2,1-b]氧氮杂茂-5(7aH)-酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15NO2
分子量:
181.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +41.0°, c = 1 in chloroform
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@H]1CO[C@]2(C)C=CC(=O)N12
InChI
1S/C10H15NO2/c1-7(2)8-6-13-10(3)5-4-9(12)11(8)10/h4-5,7-8H,6H2,1-3H3/t8-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
JOXQDNAGAGXGOK-PSASIEDQSA-N
應用
已通过该手性双环内酰胺在以下反应中实现了高水平的不对称诱导:环加成、烷基化、共轭加成、成环以及双羟基化。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Romo, D. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 47, 9503-9503 (1991)
Andres, C.J. et al.
Tetrahedron Letters, 60, 3189-3189 (1995)
Brengel, G.P. Meyers, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 3230-3230 (1996)
Munchhoff, M.J. Meters, A.I.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7086-7086 (1995)
Sandham, D.A. Meyers, A.I.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 2511-2511 (1995)