Merck
458392
Sigma-Aldrich
聚[二(乙二醇)己二酸酯]
average Mn ~2,500
别名:
Adipic acid-diethylene glycol polyester, Diethylene glycol-adipic acid copolymer, Oligodiethylene glycol adipate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H[OCH2CH2OCO(CH2)4CO2CH2CH2]nOH
CAS号:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
分子量
average Mn ~2,500
折射率
n20/D 1.476
黏度
11,000 cP(25 °C)(lit.)
mp
<−14 °C
羥基官能度
2.0
羥值
45 mg KOH/g
密度
1.192 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves