Merck
458023
Sigma-Aldrich
苯甲酸异癸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CO2C10H21
分子量:
262.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
161 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H26O2/c1-15(2)11-7-4-3-5-10-14-19-17(18)16-12-8-6-9-13-16/h6,8-9,12-13,15H,3-5,7,10-11,14H2,1-2H3
InChI 密鑰
HNDYULRADYGBDU-UHFFFAOYSA-N
應用
增塑剂
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
345.2 - 352.4 °F - closed cup
閃點(°C)
174 - 178 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter