Merck
457361
Sigma-Aldrich
4-氯-2-氟苯甲醚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)OCH3
CAS号:
分子量:
160.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.518 (lit.)
沸点
160 °C (lit.)
密度
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
InChI key
QIUCVZDNIUACJN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
174.2 °F - closed cup
闪点(°C)
79 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)