Merck
457299
Sigma-Aldrich
聚(氧化四氟乙烯-co-氧化二氟亚甲基) α,ω-二醇,乙氧基化
average Mn ~2,200
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO(CH2CH2O)xCH2CF2O(CF2CF2O)y(CF2O)ZCF2CH2(OCH2CH2)xOH
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
比活
~3 ethyl ether units/molecule
分子量
average Mn ~2,200
折射率
n20/D 1.311 (lit.)
粘度
125 cSt(20 °C)(lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
OCCO.OC(O)(F)F.OCC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)