Merck
457094
Sigma-Aldrich
氯代磷酸双(2,4-二氯苯基)酯
95%
别名:
双(2,4-二氯苯基)磷酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(Cl2C6H3O)2P(O)Cl
CAS号:
分子量:
406.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
95%
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1ccc(OP(Cl)(=O)Oc2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)