Merck
456810
Sigma-Aldrich
碘化铒(III)
anhydrous, powder, 99.99%
别名:
Erbium iodide, Erbium triiodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ErI3
CAS号:
分子量:
547.97
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
anhydrous
方案
99.99%
表单
powder
密度
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
I[Er](I)I
InChI
1S/Er.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
OKVQKDALNLHZLB-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)