Merck
456748
Sigma-Aldrich
二氯二茚基锆
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H14Cl2Zr
CAS号:
分子量:
392.43
歐洲委員會號碼:
00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
mp
239-243 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
應用
用于烯烃聚合反应的茂金属辅催化剂。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)