Merck
455628
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbiphenyl-4,4′-diol
98%
别名:
4,4′-Dihydroxy-3,3′,5,5′-tetramethylbiphenyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H2(CH3)2C6H2(CH3)2OH
CAS号:
分子量:
242.31
Beilstein:
2053290
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
98%
mp
222-225 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(cc(C)c1O)-c2cc(C)c(O)c(C)c2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
抗氧化剂
包裝
Packaged in glass bottles
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)