Merck
455040
Sigma-Aldrich
D-苹果酸二甲酯
98%
别名:
(R)-2-羟基琥珀酸二甲酯, Dimethyl D-malate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O2CCH2CH(OH)CO2CH3
CAS号:
分子量:
162.14
Beilstein:
1908705
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +6.6°, neat
折射率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
104-108 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI 密鑰
YSEKNCXYRGKTBJ-SCSAIBSYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves