Merck
454893
Sigma-Aldrich
1,3-二甲基-1,1,3,3-四乙烯二硅氧烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3Si(CH=CH2)2]2O
CAS号:
分子量:
210.42
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
65-68 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](O[Si](C)(C=C)C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/C10H18OSi2/c1-7-12(5,8-2)11-13(6,9-3)10-4/h7-10H,1-4H2,5-6H3
InChI 密鑰
BKPKTOIGWIYKJZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
118.4 °F - closed cup
閃點(°C)
48 °C - closed cup