Merck
454397
Sigma-Aldrich
环己基双苯膦氧化物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11P(C6H5)2(O)
CAS号:
分子量:
284.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12350000
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
168-172 °C (lit.)
SMILES 字串
O=P(C1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)