About This Item
线性分子式:
CH3OC6H3(OCH2CO2CH3)CO2CH3
CAS号:
分子量:
254.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
71-74 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)COc1c(OC)cccc1C(=O)OC
InChI
1S/C12H14O6/c1-15-9-6-4-5-8(12(14)17-3)11(9)18-7-10(13)16-2/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI key
VLQBVKZFMXBOKM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3