Merck
454311
Sigma-Aldrich
N-苄氧羰基乙二胺 盐酸盐
95%
别名:
N-(2-氨基乙基)氨基甲酸苄酯 盐酸盐, N-苄氧羰基-1,2-二氨基乙烷 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OCONHCH2CH2NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
230.69
Beilstein:
4724532
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
169-172 °C (lit.)
官能团
Cbz
amine
SMILES字符串
[H]Cl.NCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H14N2O2.ClH/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13);1H
InChI key
QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)