Merck
452793
Sigma-Aldrich
二乙氧基甲基十八烷基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)17Si(OC2H5)2CH3
CAS号:
分子量:
386.73
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
价格与库存信息目前不能提供
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
197 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OCC)OCC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)