Merck
452327
Sigma-Aldrich
碘化锂 水合物
99.999% trace metals basis
别名:
Lithium iodide hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiI · xH2O
CAS号:
分子量:
133.85 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
powder and chunks
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
折射率
n20/D 1.955 (lit.)
mp
73 °C (lit.)
密度
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
商品
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.