等級
anhydrous
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: ytterbium
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Yb](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
QNLXXQBCQYDKHD-UHFFFAOYSA-K
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3