Merck
451312
Sigma-Aldrich
氯化铽(III) 水合物
99.99% trace metals basis
别名:
Terbium trichloride hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TbCl3·xH2O
CAS号:
分子量:
265.28 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
99.99% trace metals basis
表单
solid
反应适用性
reagent type: catalyst
core: terbium
mp
145-149 °C (lit.)
SMILES字符串
O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Tb/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI key
NSQQJKRSNPOIDS-UHFFFAOYSA-K
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)