Merck
451185
Sigma-Aldrich
碳酸钕(III) 水合物
99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Nd2(CO3)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
468.51 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案
99.9% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: neodymium
mp
114 °C (lit.)
SMILES字符串
O.[Nd+3].[Nd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Nd.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI key
CZXBEKQIOBCHSG-UHFFFAOYSA-H
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)