方案
98%
mp
199-201 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(s3)-c4nc5cc(ccc5o4)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
InChI key
AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
塑料瓶包装