Merck
447560
Sigma-Aldrich
四丙基锗
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2)4Ge
CAS号:
分子量:
244.99
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
蒸汽压
29 mmHg ( 100 °C)
方案
97%
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
沸点
86-87 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC[Ge](CCC)(CCC)CCC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)