Merck
447161
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-3-苄氧基-1,2-丙二醇
99%
别名:
(S)-甘油 1-苄酯, 1-苄基-sn-甘油
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
182.22
Beilstein:
2415534
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]20/D −4.7°, c = 20 in chloroform
沸点
261 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC[C@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m0/s1
InChI key
LWCIBYRXSHRIAP-JTQLQIEISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)