化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −69°, c = 0.5 in ethanol
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
121-123 °C/22 mmHg (lit.)
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1CCC[C@H]1CN2CCCCC2
InChI
1S/C11H22N2/c1-12-7-5-6-11(12)10-13-8-3-2-4-9-13/h11H,2-10H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
VCVPSRADUBPOKJ-NSHDSACASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
催化不对称羟醛反应的有效手性配体。Mukaiyama, T.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aldrichimica Acta, 29, 59-59 (1996)