Merck
445673
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-L-缬氨醇
97%
别名:
(S)-2-(Fmoc-氨基)-3-甲基-1-丁醇, N-(9-芴甲氧羰基)-L-缬氨醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H23NO3
分子量:
325.40
Beilstein:
7041232
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −20°, c = 1 in chloroform
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO3/c1-13(2)19(11-22)21-20(23)24-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19,22H,11-12H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
InChI 密鑰
MYMGENAMKAPEMT-LJQANCHMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
合成对映纯 β-高氨基酸的原料。用于对映纯四氢异喹啉类化合物的高效合成。一锅法将氨基酸氨基甲酸酯类化合物转化为 N-衍生 2-噁唑烷酮类化合物的中间体。
访问文档库
Huwe, C.M. Blechert, S.
Tetrahedron Letters, 35, 9533-9533 (1994)
Caputo, R. et al.
Tetrahedron, 51, 12337-12337 (1995)
R. Caputo et al.
Tetrahedron Letters, 36, 167-167 (1995)
Tietze, L.F. Burkhardt, O.
Synthesis, 1331-1331 (1994)