Merck
445428
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-四氟乙基缩水甘油醚
98%
别名:
[(1,1,2,2-四氟乙氧基)甲基]环氧乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6F4O2
CAS号:
分子量:
174.09
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.349 (lit.)
沸点
142-144 °C (lit.)
密度
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FC(F)C(F)(F)OCC1CO1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
125.6 °F - closed cup
闪点(°C)
52 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)