Merck
445371
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Di(2-naphthyl)-2-pyrrolidinemethanol
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H23NO
分子量:
353.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +101°, c = 0.7 in methanol
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES 字串
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4