Merck
443972
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,5-difluorobenzene
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3F2
CAS号:
分子量:
148.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
密度
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1ccc(F)c(Cl)c1
應用
Used for the synthesis of fluorocyclohexadienes by electrochemical fluorination.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
J. Appl. Electrochem., 25, 651-651 (1995)