Merck
443867
Sigma-Aldrich
高氯酸钆(III) 溶液
40 wt. % in H2O
别名:
Gadolinium perchlorate (Gd(ClO4 )3 ), Gadolinium triperchlorate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Gd(ClO4)3
CAS号:
分子量:
455.60
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
濃度
40 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.442
密度
1.445 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Gd+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Gd/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
HYBHAIGYQVICOT-UHFFFAOYSA-K