Merck
443840
Sigma-Aldrich
高氯酸铈(III) 溶液
40 wt. % in H2O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ce(ClO4)3
CAS号:
分子量:
456.48
EC 号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
反应适用性
reagent type: oxidant
浓度
40 wt. % in H2O
密度
1.501 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Ce+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)